missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Réactifs du glucose des systèmes Indiko™ et Konelab™

Code produit 17703637 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 60mL
12 x 20 ml
Conditionnement:
240mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17703637 12 x 20 ml 240mL
18831903 10 x 60mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17703637 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 981780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    156.60€ / 240mL
    Économisez 21.40€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Normalisez entièrement les performances avec les réactifs du glucose des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, qui vous offrent les meilleures méthodologies.

Normalisez entièrement les performances avec les réactifs du glucose des systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, qui vous offrent les meilleures méthodologies et comprennent un kit de plus de 30 méthodes rigoureusement sélectionnées. Tous les réactifs sont prêts à l’emploi et emballés dans des kits à code-barres avec volume optimisé. L’évaluation interne et l’optimisation des réactifs garantissent une assistance continue et la qualité des résultats.

Les applications Indiko™ et Konelab™ utilisent des méthodes rigoureusement sélectionnées conformes à l’IFCC, ainsi qu’à d’autres recommandations applicables. Les méthodes de chimie clinique sont fournies avec des calibrateurs et des contrôles multifonctions, qui correspondent aux spécifications du système et dont la traçabilité est assurée par des documents de référence internationaux.

Informations de commande : Non commercialisé aux États-Unis, sauf le glucose hexokinase.

Applications de chimie clinique pour les analyseurs Indiko et Konelab :

  • Phosphatase acide
  • Albumine
  • ALP
  • ALAT
  • Amylase
  • AST
  • Bilirubine directe et totale
  • Calcium
  • Cholestérol
  • Cholestérol HDL et LDL
  • Cholinestérase
  • CO2
  • Créatine kinase
  • CK-MB
  • Créatinine
  • Gamma-GT
  • Glucose
  • alpha-HBDH
  • Fer
  • LDH
  • Lipase
  • Magnésium
  • Phosphore
  • Protéines totales
  • Triglycérides
  • Protéine U/LCR
  • Urée
  • Acide urique
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Glucose ; Taille du kit : 12 x 20 ml
Substances à analyser détectables Glucose
Type d’échantillon Plasma, Sérum
Type Réactif
Quantité 12 x 20 ml
Forme Liquide
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.