Learn More
Indirubin-3'-monoxime, MedChemExpress
Description
Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indirubin-3'-monoxime |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 160807-49-8 |
| Couleur | Black |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H11N3O2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | Indirubin-3'-oxime |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 37 mg/mL (133.44 mM) |
| Afficher plus |