Learn More
Indirubin, MedChemExpress
Code produit 16478986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478986 100 mg
16473836 25 mg
16471308 5 mg
16469895 250 mg
16468868 10 mg
16464757 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16478986 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0117
MedChemExpress Indirubin (Couroupitine B) is a bis-indole alkaloid and has emarkable anticancer activity against chronic myelocytic leukemia.
Indirubin (Couroupitine B) is a bis-indole alkaloid and has emarkable anticancer activity against chronic myelocytic leukemia.
Spécification
Nom chimique ou matériau Indirubin
CAS 479-41-4
Couleur Reddish Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H10N2O2
Quantité 100 mg
Synonyme Couroupitine B Indigo red Indigopurpurin
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (19.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C\3=O
Poids moléculaire (g/mol) 262.26
Poids de la formule 262.26
Pourcentage de pureté 96.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease