Learn More
Indisetron, TRC
Code produit 30404522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404522 10 mg 10mg
30390779 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30404522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI53250010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141549-75-9
Formule moléculaire C17H23N5O
Poids moléculaire (g/mol) 313.4
Synonyme N-[(7-endo)-3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-(3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Nom IUPAC N-[(1S,5R)-3,9-diméthyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonan-7-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
SMILES CN1C[C@H]2C[C@H](C[C@@H](C1)N2C)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
Spécification
Nom chimique ou matériau Indisetron
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H23N5O/c1-21-9-12-7-11(8-13(10-21)22(12)2)18-17(23)16-14-5-3-4-6-15(14)19-20-16/h3-6,11-13H,7-10H2,1-2H3,(H,18,23)(H,19,20)/t11-,12-,13+
Poids de la formule 313.1903