Learn More
Indium, 99,99 % (métaux à l’état de traces), épaisseur 0,127 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375436 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.3 g
9.2 g
Conditionnement:
2.30g
9.20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375436 9.2 g 9.20g
10277760 2.3 g 2.30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375436 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 318110092
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Gris
Point de fusion 156.0°C
Point d’ébullition 2000.0°C
Quantité 9.2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Forme Feuille
Formule linéaire In
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Merck Index 15, 4987
Poids de la formule 114.82
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces