Learn More
Feuille d’indium, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365919
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 150 mm
150 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11365919 100 x 150 mm 1 pièce
11355919 50 x 50 mm 1 pièce
11396608 50 x 100 mm 1 pièce
11386608 150 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11365919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012206.GJ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Forme : env. 4,6 g/50 x 50 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white foil
Densité 7.31g/cm3 at 20°C
Quantité 100 x 150 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur