Learn More
Feuille d’indium, 99,9975 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Indium |
| Couleur | Blanc argenté |
| Aspect | Silvery-white foil |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9975% (Metals basis) |
| Forme | Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur |