Learn More
Chlorure d'indium(III), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Indium(III) Chloride |
| CAS | 10025-82-8 |
| Formule moléculaire | Cl3In |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium |
| Formule InChI | InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[In](Cl)Cl |
| Nom IUPAC | trichloroindigane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.18 |
| Poids de la formule | 219.8104 |