Learn More
Isopropanide d’indium(III), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349747 2 g 2g
11339747 0.5 g 0.50g
11329747 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042098.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Précurseur utilisé dans la préparation de films contenant de l’oxyde d’indium
Indium(III) isopropoxide acts as a precursor for the preparation of indium oxide containing films. It finds application in nano-materials and thin films display. Furthermore, it is used in imaging catalysis and in preparation of sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38218-24-5
Formule moléculaire C9H21InO3
Poids moléculaire (g/mol) 292.082
Numéro MDL MFCD00210318
Clé InChI OVZUSPADPSOQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropoxyindium iii, indium iii isopropoxide, indium, m5-oxotetrakis m-2-propanolato tetrakis m3-2-propanolato pentakis 2-propanolato penta-9ci, 2-propanol, indium 3+ salt 9ci, acmc-20mnpq, indium tripropan-2-olate, indium 3+ ion tris propan-2-olate, indium 3+ tris propan-2-olate, indium iii isopropoxide, 5 w/v % solutionin 2-propanol, 99.9+%
CID PubChem 57346963
Nom IUPAC Indium(3+) ; Propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) isopropoxide
Point de fusion 145°C (decomposition)
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire In[OCH(CH3)2]3
Quantité 2 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,ketones and esters.
Poids de la formule 292.08
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Poudre