Learn More
Lingot/bouton d'indium,≈ 31 mm (1,2 in) diamètre x 5,3 mm (0,21 in) épais, 99,99 % (base métaux), Thermo Scientific™
Code produit 15434945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434945 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15434945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045111.KF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium ingot/button
Couleur Argent
Note relative au nom ≈31mm (1.2 in.) dia. x 5.3mm (0.21 in.) thick
CAS 7440-74-6
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈28g/piece
Forme Pieces
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire In
Numéro MDL MFCD00134048
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [In]
Nom IUPAC indium
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Pourcentage de pureté 99.99%