Learn More
Lingot d’indium, polycristallines, Puratronic™, 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
5 x 50 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320789 5 x 50 g 250g
11310789 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010616.90
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium ingot
Point de fusion 156.6°C
Point d’ébullition 2072°C
Densité 7.310 g/mL
Quantité 5 x 50 g
Odeur Odorless
Forme Lingot polycristallin
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 114.818
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic