Learn More
Poudre d’indium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11390679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390679 25 g 25g
11300689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11390679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000151.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Argent à gris
Point de fusion 156.6°C
Point d’ébullition 2072°C
Aspect Silver-gray powder
Densité 7.31
Quantité 25 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Poudre
Poids de la formule 114.82