Learn More
Tige d'indium, 2,54 mm (0,10 in) dia., 99,99 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indium rod |
| Note relative au nom | 2.54mm (0.10 in.) dia. |
| Quantité | 30 cm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.37g/cm |
| Forme | Tige |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
RUO– À des fins de recherche uniquement