Learn More
Grenaille d’indium, 4-8 mm (0,2-0,3 po), Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385829 100 Pc. 100 pièces
11375829 25 Pc. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011359.KN
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white shot
Quantité 100 Pc.
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Forme Billes, 4-8 mm (0,2-0,3 po)