Learn More
Billes d’indium, 5 mm (0,2 po) et moins, Puratronic™, 99,9999+ % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indium shot |
| Quantité | 10 g |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | 5mm (0.2 in.) & down |
| Forme | Tir |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | ≥99.9999% |
| Qualité | Puratronic |