Learn More
Lingot eutectique d’indium étain, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indium Tin eutectic ingot |
| Point de fusion | 117°C |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | In:Sn; 52:48 wt% |
| Quantité | 10 g |
| Forme | Ingot |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD00144477 |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |