Learn More
Lingot eutectique d’indium étain, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
5x 10 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460490 5x 10 g 50g
11363417 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460490 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018159.50
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium Tin eutectic ingot
Point de fusion 117°C
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids In:Sn; 52:48 wt%
Quantité 5x 10 g
Forme Ingot
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00144477
Pourcentage de pureté 99.99%