Learn More
Fil indium, dia. 0,5 mm (0,02 po), Puratronic™, >99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indium |
| Couleur | Blanc argenté |
| Aspect | Silvery-white wire |
| Quantité | 2.5 m |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | >99.998% (Metals basis) |
| Forme | Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre |