Learn More
Fil indium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465895
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 m
2 m
Conditionnement:
0.50m
2m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465895 0.5 m 0.50m
15475895 2 m 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000155.0K
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia.
Quantité 0.5 m
Odeur Odorless
Poids ≈1.43g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic