Learn More
Fil en indium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,998 +% (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
25 m
Conditionnement:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435025 1 m 1m
15445025 5 m 5m
15455025 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15435025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046661.G1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed
Quantité 1 m
Odeur Odorless
Poids ≈5.74g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.998%
Qualité Puratronic