Learn More
Fil d’indium, > 99,998 % (base de métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387107
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Conditionnement:
1m
25m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387107 1 m 1m
11377107 5 m -
11397107 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011462.G1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 5,74 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Blanc argenté
Point de fusion 156.6°C
Point d’ébullition 2072°C
Aspect Silvery-white wire
Densité 7.31g/cm3 at 20°C
Quantité 1 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage >99.998% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre