Learn More
BRAND™ Support individuel pour pipettes électroniques Transferpette™
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Disponible pour deux capacités différentes
- Fournis individuellement
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent / blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Transferts/Transferts S |
| Matériau | PP, acier inox |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Portoir pour pipette |
| À utiliser avec (équipement) | Pipette électronique monocanal Transferpette (500 à 5 000 μl) |
| Largeur (impériale) | 4,5 po |
| Afficher plus |