Learn More
Wheaton™ Louches stériles conditionnées individuellement
Code produit 16661784 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
100 mL
250 ml
Couleur:
Bleu
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur unitSize
16661784 30 mL Transparent 50 pièces
16651784 30 mL Bleu 50 pièces
16671784 100 mL Bleu 50 pièces
16681784 100 mL Transparent 50 pièces
16691784 250 ml Bleu 50 pièces
16601794 250 ml Transparent 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16661784 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 327131
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour le prélèvement et le transport sûrs des échantillons dans un seul récipient tout en éliminant le risque de contamination croisée.
  • 3 tailles disponibles : 30 ml, 100 ml et 250 ml
  • Conformes aux exigences pharmaceutiques et de l’industrie alimentaire
  • Testées conformément à la norme BS EN 14254 pour des performances sûres et sans fuite
  • Poignée qui se détache aisément après le prélèvement d’échantillons pour une plus grande facilité de transport
  • La poignée longue est compatible avec une majorité d’applications d’échantillonnage
  • Choix de polystyrène transparent et bleu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Emballage individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Louche
Description Emballage individuel
Matériau du bouchon Plastique
Capacité (métrique) 30 mL
Couleur Transparent
Quantité 50/boîte
Longueur (métrique) 385 mm