Learn More
Wheaton™ Louches stériles conditionnées individuellement
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- 3 tailles disponibles : 30 ml, 100 ml et 250 ml
- Conformes aux exigences pharmaceutiques et de l’industrie alimentaire
- Testées conformément à la norme BS EN 14254 pour des performances sûres et sans fuite
- Poignée qui se détache aisément après le prélèvement d’échantillons pour une plus grande facilité de transport
- La poignée longue est compatible avec une majorité d’applications d’échantillonnage
- Choix de polystyrène transparent et bleu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Emballage individuel
Specifications
Specifications
| Type de produit | Louche |
| Description | Emballage individuel |
| Matériau du bouchon | Métal |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Bleu |
| Quantité | 50/boîte |
| Longueur (métrique) | 385 mm |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?