Learn More
Vert d'indocyanine (~90%), TRC
Code produit 30397706
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30397706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397706 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI697000100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indocyanine Green
CAS 3599-32-4
Formule moléculaire C43 H47 N2 O6 S2 . Na
Quantité 100 mg
Synonyme 1H-Benz[e]indolium, 2-[7-[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1,3,5-heptatrien-1-yl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-, inner salt, sodium salt (1:1), 1H-Benz[e]indolium, 2-[7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolin-2-ylidene]-1,3,5-heptatrienyl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-, hydroxide, inner salt, sodium salt (8CI), 1H-Benz[e]indolium, 2-[7-[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1,3,5-heptatrienyl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-, hydroxide, inner salt, sodium salt, 1H-Benz[e]indolium, 2-[7-[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1,3,5-heptatrienyl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-, inner salt, sodium salt (9CI), 4,5-Benzoindotricarbocyanine, Cardio Green, HWD Indocyanine Green, ICG, IR 125, Indocyanin green, Indocyanine green, NK 2611, NK 2612, Opthagreen, SO 270, Ujoviridin, Wofaverdin
Formule InChI InChI=1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC1(C)\C(=C\C=C\C=C\C=C/C2=[N+](CCCCS(=O)(=O)[O-])c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)\N(CCCCS(=O)(=O)[O-])c5ccc6ccccc6c15
Nom IUPAC sodium;4-[(2Z)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-diméthyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-triénylidène]-1,1-diméthylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 774.96
Poids de la formule 774.2773