Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indocyanine Green |
| CAS | 3599-32-4 |
| Formule moléculaire | C43H47N2NaO6S2 |
| Numéro MDL | MFCD00013078 |
| Synonyme | Cardiogreen, Foxgreen, IC Green |
| Clé InChI | MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+] |
| Nom IUPAC | sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-diméthyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-triénylidène]-1,1-diméthylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 774.967 |
| CID PubChem | 132274068 |
| Afficher plus |