Learn More
Vert d’indocyanine, MP Biomedicals™
Code produit 11403222 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403222 5 mg -
11413222 25 mg 25mg
11423222 50 mg 50mg
11433222 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11403222 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215502005
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 3599-32-4
Formule moléculaire C43H47N2NaO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 774.967
Numéro MDL MFCD00013078
Clé InChI MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Cardiogreen, Fax green
CID PubChem 132274068
ChEBI CHEBI:31696
Nom IUPAC sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-diméthyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-triénylidène]-1,1-diméthylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indocyanine green
Plage de pourcentage du dosage ∽ 90%
Poids de la formule 774.98
Couleur Vert
Quantité 5 mg
Forme physique Poudre cristalline