Learn More
Vert d’indocyanine, MP Biomedicals™
Code produit 11433222 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433222 100 mg 100mg
11403222 5 mg -
11413222 25 mg 25mg
11423222 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11433222 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215502080
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 3599-32-4
Formule moléculaire C43H47N2NaO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 774.967
Numéro MDL MFCD00013078
Clé InChI MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Cardiogreen, Fax green
CID PubChem 132274068
ChEBI CHEBI:31696
Nom IUPAC sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-diméthyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-triénylidène]-1,1-diméthylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indocyanine green
Plage de pourcentage du dosage ∽ 90%
Poids de la formule 774.98
Couleur Vert
Quantité 100 mg
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indocyanine Green
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: indocyanine green