Learn More
Indole-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Indole-2-carboxaldehyde is a useful starter in indole and natural product chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’indole-2-carboxaldéhyde est un démarrage utile dans la chimie de l’indole et des produits naturels.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Les oxydants forts et les agents réducteurs puissants sont incompatibles. Conserver à température ambiante.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Indole-2-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 138°C to 142°C |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Methanol. |
| Poids de la formule | 145.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |