Learn More
Acide indole-2-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482968
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11482968 10 g 10g
11492968 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11482968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18690.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1477-50-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Reactant for total synthesis of (±)-dibromophakellin and analogs, synthesis of the pyrrolizidine alkaloid (±)-trachelanthamidine, stereo selective preparation of renieramycin G analogs, preparation of spirooxoindolepyrrolidines via reduction of indole-2-carboxylic acid followed by oxidation, condensation, reduction, amidation and Kharasch radical cyclization, Pd-catalyzed cyclization and N,N-(pentane)diylbis[indolecarboxamide] and N,N-[phenylenebis(methylene)]bis[indolecarboxamide] derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la synthèse totale de (±)-dibromophakelline et d’analogues, synthèse de l’alcaloïde de la pyrrolizidine (±)-trachelanthamidine, préparation sélective stéréo d’analogues de la renieramycine G, préparation de spirooxoindolepyrrolidines par réduction de l’acide indole2-carboxylique suivie d’oxydation, de condensation, de réduction, d’amidation et de cyclisation radicalaire de Kharasch, cyclisation catalysée par la Pd et dérivés N,N′-(pentane)diylbis[indolecarboxamide] et N,N′ -[phénylènebis(méthylène)]bis[indolecarboxamide].
Solubilité
Soluble en solution jaune clair à 5 %, dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1477-50-5
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00005611
Clé InChI HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
CID PubChem 72899
Nom IUPAC Acide 1H-indole-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-2-carboxylic acid
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 124132
Informations sur la solubilité Soluble in clear yellow solution 5% in ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté ≥98%