Learn More
Acide indole-2-carboxylique, TRC
Code produit 30396040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396040 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396040 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI6270001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-2-carboxylic Acid
CAS 1477-50-5
Formule moléculaire C9 H7 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 1H-Indole-2-carboxylic acid, Indole-2-carboxylic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyindole, 2-Indolylformic acid, NSC 16598
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
Nom IUPAC Acide 1H-indole-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Poids de la formule 161.0477