Learn More
Acide indole-3-acétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463194 100 g 100g
11448880 5 g 5g
11453194 25 g 25g
11473194 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11463194 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10556.22
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87-51-4 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
It is applied as plant growth hormone. is an inducer of plant cell elongation and division shown to cause uncontrolled growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué comme hormone de croissance végétale et sert d’inducteur de l’élongation et de la division des cellules végétales qui sont à l’origine d’une croissance non contrôlée.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg/ml), le méthanol, le DMSO et légèrement soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-51-4
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00005636
Clé InChI SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
CID PubChem 802
ChEBI CHEBI:16411
Nom IUPAC Acide 2-(1H-indol-3-yl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-acetic acid
Point de fusion ∼167°C (decomposition)
Point d’éclair 171°C (339°F)
Quantité 100 g
Beilstein 143358
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4964
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (50mg/ml),methanol,DMSO,and chloroform (sparingly). Insoluble in water.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indole-3-acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indole-3-acetic acid