Learn More
Acide indole-3-acétique, 99,2 %, MP Biomedicals™
Code produit 11318869 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11318869 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210203705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.85€
    26.25€ / 5g
    Économisez 4.60€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 87-51-4
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00005636
Clé InChI SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
CID PubChem 802
ChEBI CHEBI:16411
Nom IUPAC Acide 2-(1H-indol-3-yl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-acetic acid
Note relative au nom Biologie moléculaire et biologie cellulaire
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 0.992
Forme physique Poudre