Learn More
Indole-3-acide butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Indole-3-butyric acid is auxin-family plant hormone (phytohormone). IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide indole-3-butyrique est une hormone végétale de la famille de l’auxine (phytohormone). L’AIB est considéré comme un précurseur de l’acide indole-3-acétique (AIA), l’auxine de base la plus abondante produite et fonctionnant naturellement dans les plantes. L’AIA génère la majorité des effets d’auxine dans les plantes intactes et est l’auxine native la plus puissante.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,25 g/L).
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indole-3-butyric acid |
| Point de fusion | 121°C to 125°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 171120 |
| Merck Index | 14,4965 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water(0.25g/L). |
| Poids de la formule | 203.24 |
| Afficher plus |