Learn More
Indole-3-acide butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452308 100 g 100g
11432308 5 g 5g
11442308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15260.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 133-32-4 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Indole-3-butyric acid is auxin-family plant hormone (phytohormone). IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide indole-3-butyrique est une hormone végétale de la famille de l’auxine (phytohormone). L’AIB est considéré comme un précurseur de l’acide indole-3-acétique (AIA), l’auxine de base la plus abondante produite et fonctionnant naturellement dans les plantes. L’AIA génère la majorité des effets d’auxine dans les plantes intactes et est l’auxine native la plus puissante.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,25 g/L).
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-32-4
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.241
Numéro MDL MFCD00005664
Clé InChI JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
CID PubChem 8617
ChEBI CHEBI:33070
Nom IUPAC acide 4-(1H-indol-3-yl)butanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-butyric acid
Point de fusion 121°C to 125°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 171120
Merck Index 14,4965
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.25g/L).
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 98%