Learn More
Indole-3-butyric acid, MedChemExpress
Code produit 16461328
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461328 5 g
16458888 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16461328 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN01865g
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid; IBA) is a plant growth auxin and a good rooting agent. It can promote herbs and woody ornamental plant rooting and used for improving fruit rate.
Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-butyric acid
CAS 133-32-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H13NO2
Quantité 5 g
Synonyme 3-indolebutyric acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (172.21 mM)
SMILES O=C(O)CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism