Description
- Phytohormone auxine naturelle (régulateur de croissance végétale)
- Favorise la formation de racines sur les boutures, mais n’affecte pas les niveaux d’éthylène.
Spécification
Spécification
| CAS | 133-32-4 |
| Point de fusion | 118°C to 126°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Verre |
| Formule moléculaire | C12H13NO2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid |
| Clé InChI | JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.24 |
| CID PubChem | 8617 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Indole-3-butyric Acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(indol-3-yl)butyric acid