Learn More
Indole-3-butyric Acid Potassium Salt, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indole-3-butyric Acid Potassium Salt |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13NO2.K/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11;/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15);/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 241.0505 |