Learn More
Acide indole-3-butyrique, TRC
Code produit 30041215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
10mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30041215 10 mg 10mg
30003561 1 g 1g
30010718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041215 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI57780010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-32-4
Formule moléculaire C12 H13 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Nom IUPAC Acide 4-(1H-indol-3-yl)butanoïque
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Quantité 10 mg
Synonyme 1H-Indole-3-butanoic acid (9CI, ACI), Indole-3-butyric acid (8CI), 1H-Indole-3-butyric acid, 3-Indolyl-γ-butyric acid, 3-Indolylbutyric acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butanoic acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butyric acid, 4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(Indol-3-yl)butyric acid, [3-(3-Indolyl)propyl]carboxylic acid, Clonex, Clonex (rooting hormone), Hormex, Hormodin, IBA, Indole-3-butanoic acid, Indolebutyric acid, Kornevin, NSC 3130, Oxyberon, Rootex, Seradix, Seradix 2, Seradix 3, Seradix B 2, Seradix B 3, Stim-Root, β-IBA, β-Indolebutyric acid, β-Indolylbutyric acid, γ-(Indol-3-yl)butyric acid, γ-(Indole-3)-butyric acid
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Poids de la formule 203.0946