Learn More
Indole-3-carbinol, MedChemExpress
Code produit 16452509
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452509 1 g
16451496 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16452509 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0170
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-carbinol
CAS 700-06-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H9NO
Quantité 1 g
Synonyme I3C 3-Indolemethanol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (679.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 147.17
Poids de la formule 147.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death