Learn More
Indole-3-carbinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indole-3-Carbinole |
| CAS | 700-06-1 |
| Formule moléculaire | C9 H9 N O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1H-Indole-3-methanol, Indole-3-methanol (6CI,7CI,8CI), 3-(Hydroxymethyl)indole, 3-Indolylcarbinol, 3-Indolylmethanol, Indinol, Indole-3-carbinol, NSC 525801 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2 |
| SMILES | OCc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1H-indol-3-ylméhanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.17 |
| Poids de la formule | 147.0684 |