Learn More
Indole-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10553131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553131 25 g Flacon en plastique 25g
10349343 5 g Flacon en verre 5g
10512941 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10553131 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156640250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-89-8
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD00005622
Clé InChI OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
CID PubChem 10256
ChEBI CHEBI:28238
Nom IUPAC 1H-indole-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-carboxaldehyde
Note relative au nom 97%
Point de fusion 193°C to 199°C
Point d’éclair 240°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 21, 313
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline