Learn More
Indole-3-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428236 25 g 25g
11438236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15330.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.13€
    65.65€ / 25g
    Économisez 12.48€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Indole-3-carboxaldehyde is a biochemical used to prepare analogs of the indole phytoalexin cyclobrassinin with NR1R2 group. It was also used as the starting material for the synthesis of higher order indoles including isoindolo[2,1-a]indoles, aplysinopsins, and 4-substituted-tetrahydrobenz[cd]indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’indole-3-carboxaldéhyde est une substance biochimique utilisée pour préparer des analogues de la phytoalexine indole cyclobrassinine avec le groupe NR1R2. Il a également été utilisé comme matériau de départ pour la synthèse d’indoles d’ordre supérieur, y compris isoindole[2,1-a]indoles, aplysinopsines et 4-substitué-tétrahydrobenz[cd]indoles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Évitez tout contact avec de l’air/de l’oxygène. Incompatible avec les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-89-8
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.161
Numéro MDL MFCD00005622
Clé InChI OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
CID PubChem 10256
ChEBI CHEBI:28238
Nom IUPAC 1H-indole-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 195°C to 198°C
Point d’éclair 240°C (464°F)
Quantité 25 g
Beilstein 114117
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 99%