Learn More
Indole-3-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Indole-3-carboxaldehyde is a biochemical used to prepare analogs of the indole phytoalexin cyclobrassinin with NR1R2 group. It was also used as the starting material for the synthesis of higher order indoles including isoindolo[2,1-a]indoles, aplysinopsins, and 4-substituted-tetrahydrobenz[cd]indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’indole-3-carboxaldéhyde est une substance biochimique utilisée pour préparer des analogues de la phytoalexine indole cyclobrassinine avec le groupe NR1R2. Il a également été utilisé comme matériau de départ pour la synthèse d’indoles d’ordre supérieur, y compris isoindole[2,1-a]indoles, aplysinopsines et 4-substitué-tétrahydrobenz[cd]indoles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Évitez tout contact avec de l’air/de l’oxygène. Incompatible avec les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indole-3-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 195°C to 198°C |
| Point d’éclair | 240°C (464°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 114117 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 145.16 |
| Pourcentage de pureté | 99% |