Learn More
Indole-3-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30137247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137247 10 g 10g
30132530 1 g 1g
30009268 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137247 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI61499010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-89-8
Formule moléculaire C9 H7 N O
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Synonyme 1H-Indole-3-carboxaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde (6CI,8CI), 1H-Indol-3-yl carboxaldehyde, 1H-Indole-3-aldehyde, 1H-Indole-3-carbaldehyde, 1H-Indole-3-methanal, 3-Formyl-1H-indole, 3-Formylindole, 3-Indolylformaldehyde, Indole-3-aldehyde, Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxylaldehyde, Indole-3-formaldehyde, NSC 10118, β-Indolylaldehyde
Nom IUPAC 1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES O=Cc1c[nH]c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-carboxaldehyde
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
Poids de la formule 145.0528
Pourcentage de pureté >95%