Learn More
Acide indole-3-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10710591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10710591 1 g Flacon en verre 1g
10128093 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10710591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307610010
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 771-50-6 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-50-6
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00005624
Clé InChI KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
CID PubChem 69867
ChEBI CHEBI:24809
Nom IUPAC Acide 1H-indole-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-carboxylic acid
Point de fusion 200°C to 203°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre