Learn More
Indole-3-carboxylic acid, MedChemExpress
Product Code. 16497816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
16497816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16497816 Supplier Medchem Express Supplier No. HY40161
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Specifications
Nom chimique ou matériau Indole-3-carboxylic acid
CAS 771-50-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H7NO2
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (620.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CNC2=CC=CC=C12
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Poudre
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism