Learn More
Acide indole-3-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H-Indole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 771-50-6 |
| Formule moléculaire | C9 H7 N O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1H-Indole-3-carboxylic acid, Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Indole-3-carboxylic acid (8CI), 3-Carboxyindole, 3-Indoleformic acid, 3-Indolylcarboxylic acid, Indol-3-carboxylic acid, Indole-β-carboxylic acid, β-Indolylcarboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | Acide 1H-indole-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.16 |
| Poids de la formule | 161.0477 |