Learn More
Acide indole-3-propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361737 5 g 5g
11371737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04877.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 830-96-6 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Indole-3-propionic acid is a reactant for preparation of fluorescent analogues of strigolactones, melanocortin receptors ligands, histamine H4 receptor agonists, and NR2B/NMDA receptor antagonists. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used to Study as an adjunct to improve perfusion after liver transplant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide indole-3-propionique est un réactif pour la préparation dʼanalogues fluorescents des strigolactones, des ligands des récepteurs mélanocortine, des agonistes des récepteurs H4 de lʼhistamine et des antagonistes des récepteurs NR2 B/NMDA. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé pour étudier comme adjuvant pour améliorer la perfusion après une greffe du foie.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-96-6
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD00005660
Clé InChI GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
CID PubChem 3744
ChEBI CHEBI:43580
Nom IUPAC Acide 3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-3-propionic acid
Point de fusion 132°C to 135°C
Quantité 5 g
Beilstein 147733
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water.
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 98%