Learn More
Indole-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le 4-indolécarbaldéhyde est un intermédiaire synthétique utilisé pour la synthèse pharmaceutique. Également utilisé comme réactif dans la réaction de Biginelli, la synthèse des inhibiteurs de la kinase A aurora, la préparation d’agents antitumoraux, l’acylation intermoléculaire de Friedel-Crafts, la préparation d’inhibiteurs de la division cellulaire dans E. coli et la synthèse de bases de Schiff contenant de la pyridine Hantzsch.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indole-4-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 143°C to 144°C |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol and acetone. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 145.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |